Learn More
Carbonate d’hydrogène d’ammonium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10579370 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10579370 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10579370 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/5120/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 105°C
CAS 1066-33-7
Couleur Blanc
pH 8
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Formule moléculaire CH5NO3
Numéro MDL MFCD00012138
Clé InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
Nom IUPAC tricarbonate de diammonium de dizinc(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 79.06
Poids de la formule 79.06g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 67 hPa at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium bicarbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.