Learn More
Difluorure d’hydrogène d’ammonium, 95 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 230.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Ammonium hydrogen difluoride |
| Point de fusion | 125.0°C |
| Note relative au nom | tech., 95% |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Balances ou flocons |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Formule linéaire | (NH4)HF2 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ammonium hydrogen difluoride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.