Learn More
Difluorure d’hydrogène d’ammonium, 95 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696612 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696612 5 kg Récipient en plastique 5kg
10296973 250 g Flacon en plastique 250g
10358440 1 kg Bouteille en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10696612 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208820050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00€
    522.00€ / 5kg
    Économisez 38.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1341-49-7
Formule moléculaire F2H5N
Poids moléculaire (g/mol) 57.04
Numéro MDL MFCD00012018
Clé InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Ammonium bifluoride
Nom IUPAC amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Spécification
Point d’ébullition 230.0°C
Nom chimique ou matériau Ammonium hydrogen difluoride
Point de fusion 125.0°C
Note relative au nom tech., 95%
Couleur Blanc
Forme physique Balances ou flocons
Quantité 5 kg
Conditionnement Récipient en plastique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire (NH4)HF2
Merck Index 15, 495
Informations sur la solubilité Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water, soluble in ethanol
Poids de la formule 57.04
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hydrogen difluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.