Learn More
Difluorure d’hydrogène d’ammonium, 95 %, grade réactif, Solstice
Code produit 15652240 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15652240 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15662240 25 g Flacon poly 25g
15672240 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15652240 Fournisseur Fluka Code fournisseur 2248202.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    369.40€ / 2.5kg
    Économisez 21.60€
    5% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Qualité réactif, 95 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1341-49-7
Formule moléculaire F2H5N
Poids moléculaire (g/mol) 57.04
Numéro MDL MFCD00012018
Clé InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dihydrofluorure d'amine
SMILES N.F.F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Hydrogen Difluoride
Point de fusion °125C
Couleur Blanc
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire NH4HF2
Numéro UN UN1727
Poids de la formule 57,04g/mol
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Aspect Cristaux ou éclats
Densité 1,500 g/cm3 à 20 °C