Code produit 15662240
Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
15662240
25 g
Flacon poly
25g
15672240
500 g
Flacon poly
500g
15652240
2.5 kg
Flacon poly
2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
15662240
Fournisseur
Honeywell Research Chemicals
Code fournisseur
22482025G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Qualité réactif, 95 %
≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
CAS
1341-49-7
Formule moléculaire
F2H5N
Poids moléculaire (g/mol)
57.04
Numéro MDL
MFCD00012018
Clé InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC
dihydrofluorure d'amine
SMILES
N.F.F
Spécification
Nom chimique ou matériau
Ammonium Hydrogen Difluoride
Point de fusion
°125C
Couleur
Blanc
Quantité
25 g
Conditionnement
Flacon poly
Aspect
Cristaux ou éclats
Densité
1,500 g/cm3 à 20 °C
Formule linéaire
NH4 HF2
Numéro UN
UN1727
Poids de la formule
57,04g/mol
Pourcentage de pureté
95%
Qualité
Réactif
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?