Learn More
Difluorure d'ammonium et d'hydrogène, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 12327133 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12327133 500 g 500g
11433513 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 12327133 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/5280/53
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Identifiants chimiques
CAS 1341-49-7
Formule moléculaire F2H5N
Poids moléculaire (g/mol) 57.04
Numéro MDL MFCD00012018
Clé InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC difluorure d’hydrogène d’ammonium
SMILES N.F.F
Spécification
Point d’ébullition 230 °C
Point de fusion °125C
Couleur Blanc
pH 3.5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 57,04g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1 hPa à 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hydrogen difluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.