Code produit 15690910
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
15690910
50 g
50g
15680910
250 g
250g
15670910
1 kg
1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
15690910
Fournisseur
Honeywell-Fluka
Code fournisseur
0983550G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Puriss. p.a., ≥ 98,5% (F)
Leader du secteur depuis plus de 65 ans Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
CAS
1341-49-7
Formule moléculaire
F2H5N
Poids moléculaire (g/mol)
57.04
Numéro MDL
MFCD00012018
Clé InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC
amine dihydrofluoride
SMILES
N.F.F
Spécification
Nom chimique ou matériau
Ammonium Hydrogen Difluoride
Quantité
50 g
Formule linéaire
NH4 HF2
Numéro UN
1727
Poids de la formule
57.04g/mol
Pourcentage de pureté
≥98.5% (F)
Qualité
puriss. p.a.
Conditionnement
Plastic Bottle
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?