Learn More
Fluorure d’hydrogène d’ammonium, 95 %, reste principalement fluorure d’ammonium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324006 100 g 100g
11334006 500 g 500g
11344006 2500 g 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11324006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17237.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1341-49-7 | Molecular Formula: F2H5N | Molecular Weight: 57.04 g/mol
Employed in a new hydrothermal synthesis of complex fluorides NaHoF4 and NaEuF4 these interesting compounds have the fluorite structure and are important for solid-state lasers as well as for photoluminescence and magnetic characteristics
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisés dans une nouvelle synthèse hydrothermale des complexes fluorés complexes NaHoF4 et NaEuF4, ces composés intéressants de structure fluorite sont importants pour les lasers à l’état solide, ainsi que pour la photoluminescence et les caractéristiques magnétiques
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1341-49-7
Formule moléculaire F2H5N
Poids moléculaire (g/mol) 57.04
Numéro MDL MFCD00012018
Clé InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Ammonium bifluoride
Nom IUPAC amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Spécification
Point d’ébullition 238°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Ammonium hydrogen fluoride
Point de fusion 120°C to 122°C
pH 2 to 3
Quantité 100 g
Odeur Ammonia-like
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage restant principalement du fluorure d’ammonium
Densité 1.5
Formule linéaire (NH4)HF2
Numéro UN UN1727
Merck Index 14,498
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 57.04
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hydrogen fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride