Learn More
Fluorure d’hydrogène d’ammonium, tech. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ammonium hydrogen fluoride is used as a chemical reagent in analysis and an antiseptic. It is also used in ceramics, electroplating, component of glass etchants as well as food processing equipment disinfectant. It acts as an intermediate in the production of hydrofluoric acid from hexafluorosilicic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 238°C |
| Nom chimique ou matériau | Ammonium hydrogen fluoride |
| Point de fusion | 120°C to 122°C |
| pH | 2 to 3 |
| Forme physique | Paillettes |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN1727 |
| Merck Index | 14,498 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. |
| Poids de la formule | 57.04 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ammonium hydrogen fluoride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride