Learn More
Fluorure d’hydrogène d’ammonium, tech. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396968 2 kg 2kg
11386968 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11396968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014660.A3
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ammonium hydrogen fluoride is used as a chemical reagent in analysis and an antiseptic. It is also used in ceramics, electroplating, component of glass etchants as well as food processing equipment disinfectant. It acts as an intermediate in the production of hydrofluoric acid from hexafluorosilicic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1341-49-7
Formule moléculaire F2H5N
Poids moléculaire (g/mol) 57.04
Numéro MDL MFCD00012018
Clé InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Ammonium bifluoride
Nom IUPAC amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Spécification
Point d’ébullition 238°C
Nom chimique ou matériau Ammonium hydrogen fluoride
Point de fusion 120°C to 122°C
pH 2 to 3
Forme physique Paillettes
Quantité 2 kg
Numéro UN UN1727
Merck Index 14,498
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 57.04
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique
Odeur Ammonia-like
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.500 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hydrogen fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride