Learn More
Phosphate d’hydrogène d’ammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15433157 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15433157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17416.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est couramment utilisé dans l’engrais comme aliment végétal ainsi que comme élément nutritif de levure. Le phosphate d’ammonium dibasique a été utilisé pour préparer des nanoparticules à plusieurs coques afin d’augmenter l’efficacité de la transfection.
Solubilité
Soluble dans l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hydrogen phosphate
Point de fusion 155°C (decomposition)
CAS 7783-28-0
Quantité 500 g
Formule moléculaire H9N2O4P
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Numéro MDL MFCD00010891
Merck Index 14,542
Synonyme diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Nom IUPAC hydrogénophosphate de diazanium
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
CID PubChem 24540
ChEBI CHEBI:63051
Poids de la formule 132.06
Pourcentage de pureté 98%
Densité 1.619