Learn More
Sulfate d’hydrogène d’ammonium, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10370734 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10370734
Marque: Thermo Scientific Acros 389412500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7803-63-6 | H5NO4S | 115.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7803-63-6
Formule moléculaire H5NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 115.10
Numéro MDL MFCD00051073
Clé InChI BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
CID PubChem 24655
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 350.0°C
Nom chimique ou matériau Ammonium hydrogen sulfate
Point de fusion 147.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire NH4HSO4
Merck Index 15, 497
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, acetone and, pyridine
Nom IUPAC azanium ; sulfate d’hydrogène
Poids de la formule 115.11
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage 0.01% max. (600°C)