Learn More
Sulfate d’hydrogène d’ammonium, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 350.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Ammonium hydrogen sulfate |
| Point de fusion | 147.0°C |
| Quantité | 2.5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | Extra pure |
| Formule linéaire | NH4HSO4 |
| Merck Index | 15,497 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, acetone and, pyridine |
| Nom IUPAC | azanium ; sulfate d’hydrogène |
| Poids de la formule | 115.11 |
| Afficher plus |