Learn More
Hydroxyde d’ammonium, pour analyse, Solution aqueuse à 28-30 % en poids de NH3, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium hydroxide |
| Point d’ébullition | 38.0°C |
| Point de fusion | -57.0°C |
| Formule linéaire | NH4OH |
| Densité | 0.9100g/mL |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
| Quantité | 25 L |
| Nom IUPAC | ammonium hydroxide |
| Poids de la formule | 35.05 |
| Qualité | Analytique |
| Afficher plus |