Learn More
Iodure d’ammonium, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454134 100 g 100g
11464134 500 g 500g
11474134 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454134 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12498.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144.94 g/mol
Ammonium iodide is a laboratory reagent and used as a photographic chemicals. It has wide range of applications in chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure d’ammonium est un réactif de laboratoire utilisé comme produit chimique en photographie. Il intervient dans une large gamme d’applications au sein de l’industrie chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1770 mg/ml à 25°C), le méthanol (400 mg/ml), le glycérol (667 mg/ml), l’alcool (270 mg/ml) et l’éthanol.
Remarques
Stocker à 4°C. Manipuler sous gaz de protection sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12027-06-4
Formule moléculaire H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 144.94
Numéro MDL MFCD00011424
Clé InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
CID PubChem 25487
ChEBI CHEBI:63040
Nom IUPAC iodure d’azanium
SMILES [NH4+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iodide
Point de fusion 551°C (sublimation)
Quantité 100 g
Merck Index 14,529
Informations sur la solubilité Soluble in water (1770mg/ml at 25°C),methanol (400mg/ml),glycerol (667mg/ml),alcohol (270mg/ml),and ethanol.
Poids de la formule 144.94
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.7031
Sensibilité Air and light sensitive; Hygroscopic
Densité 2.514
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium iodide