Learn More
Iodure d’ammonium, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474134 2500 g 2500g
11454134 100 g 100g
11464134 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474134 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12498.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144.94 g/mol
Ammonium iodide is a laboratory reagent and used as a photographic chemicals. It has wide range of applications in chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure d’ammonium est un réactif de laboratoire utilisé comme produit chimique en photographie. Il intervient dans une large gamme d’applications au sein de l’industrie chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1770 mg/ml à 25°C), le méthanol (400 mg/ml), le glycérol (667 mg/ml), l’alcool (270 mg/ml) et l’éthanol.
Remarques
Stocker à 4°C. Manipuler sous gaz de protection sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12027-06-4
Formule moléculaire H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 144.94
Numéro MDL MFCD00011424
Clé InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
CID PubChem 25487
ChEBI CHEBI:63040
Nom IUPAC iodure d’azanium
SMILES [NH4+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iodide
Point de fusion 551°C (sublimation)
Quantité 2500 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.7031
Sensibilité Air and light sensitive; Hygroscopic
Densité 2.514
Merck Index 14,529
Informations sur la solubilité Soluble in water (1770mg/ml at 25°C),methanol (400mg/ml),glycerol (667mg/ml),alcohol (270mg/ml),and ethanol.
Poids de la formule 144.94
Pourcentage de pureté ≥98%