Learn More
Iodure d’ammonium, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10770711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10770711 100 g Flacon en verre 100g
10062730 500 g Flacon en verre 500g
10216933 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10770711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206461000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12027-06-4
Formule moléculaire H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 144.94
Numéro MDL MFCD00011424
Clé InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
CID PubChem 25487
ChEBI CHEBI:63040
Nom IUPAC iodure d’azanium
SMILES [NH4+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iodide
Point de fusion 551.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc à jaune
pH 4.5 to 6.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Formule linéaire NH4I
Merck Index 15, 526
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1770g/L (25°C). Other solubilities: 2500g/L (100°C), 270g/L alcohol - 667g/L glycerol, 400g/L methanol
Poids de la formule 144.94
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.51
Densité 2.5100g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.