Learn More
Iodure d’ammonium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12615147 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12615147 100 g 100g
12625147 500 g 500g
12682946 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12615147 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.80€
    59.65€ / 100g
    Économisez 11.15€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Iodure d’ammonium, 99 %, H4IN, numéro CAS-12027-06-4, unii-oz8f027ldh, iodure d’ammonium, hsdb 476, iodure d’ammonium, iodure d’ammonium nh4 i, nh4i, oz8f027ldh, ammonium jodatum, iodure d’azanium, iodure d’ammonium, 500 g, 98,5 % min. (Argentométrie), CHEBI:63040, 2,5100 g/ml, 234-717-7, 144,94, extra pur
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12027-06-4
Formule moléculaire H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 144.94
Numéro MDL MFCD00011424
Clé InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
CID PubChem 25487
ChEBI CHEBI:63040
Nom IUPAC iodure d’azanium
SMILES [NH4+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iodide
Point de fusion 551.0°C
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage 0.05% max
Gravité spécifique 2.51
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Densité 2.5100g/mL
Formule linéaire NH4I
Merck Index 15,526
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1770g/L (25°C). Other solubilities: 2500g/L (100°C), 270g/L alcohol - 667g/L glycerol, 400g/L methanol
Poids de la formule 144.94
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.