Learn More
Iodure d'ammonium, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11412782 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11412782 500 g
11402782 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11412782 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215249690
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 12027-06-4
Formule moléculaire H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 144.94
Numéro MDL MFCD00011424
Clé InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
CID PubChem 25487
ChEBI CHEBI:63040
Nom IUPAC iodure d'ammonium
SMILES [NH4+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Iodide
Forme physique Powder
Quantité 500 g
Poids de la formule 144.9
Qualité Réactif ACS