Learn More
Iodure d’ammonium, puriss. p.a. Réactif ACS, ≥99,0 % (AT), Solstice
Code produit 15690920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15690920 100 g Flacon en verre 100g
15600930 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15690920 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 09874100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    246.57€ / 100g
    Économisez 25.43€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (AT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12027-06-4
Formule moléculaire H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 144.94
Numéro MDL MFCD00011424
Clé InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
CID PubChem 25487
ChEBI CHEBI:63040
Nom IUPAC iodure d’azanium
SMILES [NH4+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Iodide
Couleur Blanc
pH 4,5 à 6,5 (à 20 °C)
Quantité 100 g
Formule linéaire NH4I
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau, 50 mg/mL
Poids de la formule 144,94g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,0 % (AT)
Qualité ACS/certifié pur
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage ≤0,02 % (en SO4)
Aspect Crystals
Tension de vapeur 1 mmHg (210,9 °C)
Densité 2,510g/cu.cm