Learn More
Iodure d'ammonium, TRC
Code produit 30340352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340352 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340352 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA634763100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Iodide
CAS 12027-06-4
Quantité 100 mg
Formule moléculaire HI.H3N
Formule InChI InChI=1S/HI.H3N/h1H;1H3
SMILES [NH4+].[I-]
Nom IUPAC iodure d’azanium
Poids moléculaire (g/mol) 144.94
Poids de la formule 144.9388