Learn More
Iodure d'ammonium, TRC
Code produit 30332619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332619 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332619 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63476350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Iodide
CAS 12027-06-4
Quantité 50 mg
Formule moléculaire HI.H3N
Formule InChI InChI=1S/HI.H3N/h1H;1H3
SMILES [NH4+].[I-]
Nom IUPAC iodure d’azanium
Poids moléculaire (g/mol) 144.94
Poids de la formule 144.9388