Learn More
Sulfate de fer(II) d’ammonium hexahydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15545056 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15545056 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15545056 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 193250050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Point de fusion 100.0°C
CAS 7783-85-9
pH 3 to 5
Quantité 5 kg
Formule moléculaire FeH20N2O14S2
Formule linéaire (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Numéro MDL MFCD00150530
Merck Index 15,518
Synonyme Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
Informations sur la solubilité Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Clé InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
Poids moléculaire (g/mol) 392.13
Poids de la formule 392.14
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.