Learn More
Sulfate de fer(II) d’ammonium hexahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants puissants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate |
| Point de fusion | ∼100°C (decomposition) |
| CAS | 7783-85-9 |
| Quantité | 500 g |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Air and light sensitive |
| Densité | 1.864 |
| Formule moléculaire | FeH20N2O14S2 |
| Formule linéaire | (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O |
| Numéro MDL | MFCD00150530 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..