Learn More
Sulfate de fer(II) d’ammonium hexahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 100°C |
| Couleur | Vert |
| pH | 3,5 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 392.14g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.