Learn More
Sulfate de fer(II) d’ammonium hexahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10243180 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
1kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10243180 3 kg 3kg
10060010 500 g 500g
10233180 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10243180 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/4840/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7783-85-9
Formule moléculaire FeH20N2O14S2
Poids moléculaire (g/mol) 392.13
Numéro MDL MFCD00150530
Clé InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 100°C
Couleur Vert
pH 3,5
Forme physique Solide
Quantité 3 kg
Poids de la formule 392.14g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.