Learn More
Sulfate de fer(II) d'ammonium hexahydraté (sel de Mohr), TRC
Code produit 30341034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341034 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341034 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63404550G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate (Mohr's Salt)
CAS 7783-85-9
Quantité 50 g
Formule moléculaire Fe . 2 H O4 S . 6 H2 O . 2[N H3]
Synonyme Ammonium Ferrous Sulfate Hexahydrate, Ammonium Iron Disulfate Hexahydrate ((NH4)2Fe(SO4)2.6H2O), Ammonium Iron Sulfate ((NH4)2Fe(SO4)2) Hexahydrate, Diammonium Iron Disulfate Hexahydrate, Diammonium Iron Sulfate ((NH4)2Fe(SO4)2) Hexahydrate, Diammonium iron(2+) Disulfate Hexahydrate, Diammonium iron(II) Disulfate Hexahydrate, Diammonium iron(II) Sulfate Hexahydrate, Ferrous Ammonium Sulfate [FeSO4.(NH4)2SO4.6H2O], Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate, Iron Ammonium Sulfate Hydrate (FeSO4(H4)2SO4.6H2O)
Formule InChI InChI=1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
SMILES N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe+2].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC azano; sulfato de hidrógeno; hierro(2+); hexahidrato
Poids moléculaire (g/mol) 392.139
Poids de la formule 391.971