Learn More
Sulfate d’ammonium (II) Hexahydrate, puriss. p.a., Solstice
Code produit 15670890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15670890 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15670890 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 097201KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.00€
    73.87€ / 1kg
    Économisez 12.13€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss. p.a., Réactif ISO, Réactif Pharmacopée européenne, ≥ 99,0 % (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Iron(Ii) Sulfate Hexahydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
CAS 7783-85-9
Quantité 1 kg
Formule moléculaire FeH20N2O14S2
Formule linéaire (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
Numéro MDL MFCD00150530
Clé InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC λ²-fer(2+) diammonium hexahydraté disulfate
Poids moléculaire (g/mol) 392.13
Poids de la formule 392,14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (RT)
Qualité puriss. p.a.