Learn More
Hexahydrate de sulfate de fer ammonium(II), Puriss. p.a., Reag ISO, Reag Eur Pharmacopoeia, ≥99,0 % (RT), Solstice
Code produit 16673944
Modifier l'affichage
Click to view available options
50 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16673944 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16673944 Fournisseur Fluka Code fournisseur 0972050KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00€
    3114.25€ / 50kg
    Économisez 315.75€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Point de fusion 100 °C (se décompose avant de fondre)
CAS 7783-85-9
Couleur Bleu/vert
% max. CAS 1
pH 3 à 5
Quantité 50 kg
Formule moléculaire FeH20N2O14S2
Formule linéaire (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
Numéro MDL MFCD00150530
Synonyme Ammonium ferrous sulfate hexahydrate; Ammonium iron(II) sulfate; MohrAmmonium ferrous sulfate hexahydrate; Ammonium iron(II) sulfate; Mohr's salts salt
Clé InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC Disulfate de fer(3+) diammonical hexahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 392.13
Qualité ACS
Densité 1,86 g/cm3 (20 °C)