Learn More
Hydrate de sulfate d’ammonium de fer(II), Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398668 1 g 1g
11308678 5 g 5g
11318678 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040751.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392.13 g/mol
Ammonium iron(II) sulfate hydrate is widely utilized in analytical chemistry for titration purposes since it is affected lesser by oxygen in the air than iron(II) sulpahte. It is employed to measure high doses of gamma rays by using Fricke's dosemeter. It is involved in a variety of other applications from nanomaterials to general redox reactions. It is used in the medical field as an antianemic agent for treatment of iron deficiency.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-85-9
Formule moléculaire FeH20N2O14S2
Poids moléculaire (g/mol) 392.13
Numéro MDL MFCD00150530
Clé InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Iron(II) ammonium sulfate; Ferrous ammonium sulfate
Nom IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(II) sulfate hydrate
Point de fusion ∼100°C (decomposition)
Couleur Bleu-vert
Forme physique Poudre grossière
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air and light sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 1.864 g/mL
Formule linéaire (NH4)2Fe(SO4)2·xH2O (x≈6)
Merck Index 14,521
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 284.04 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iron(II) sulfate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..