Learn More
Solution de sulfate de fer(II) d’ammonium 0,025 M, solution étalon prête à l’emploi à utiliser pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit 10743991 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10743991 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10743991 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/1100/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 7783-85-9
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Formule moléculaire FeH20N2O14S2
Numéro MDL MFCD00150530
Clé InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
Poids moléculaire (g/mol) 392.13
Conditionnement Flacon en verre ambré