Learn More
Solution de sulfate de fer(II) ammoniacal 0,1M (0,1N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit 10060180 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10060180 1 L Flacon en verre ambré 1L
10375732 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10060180 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/1101/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 7783-85-9
Formule moléculaire FeH20N2O14S2
Poids moléculaire (g/mol) 392.13
Numéro MDL MFCD00150530
Clé InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré