Learn More
Citrate de fer(III) d’ammonium, 16,5 à 18,5 % Fe, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762505 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762505 250 g Flacon en plastique 250g
10104700 1 kg Flacon en plastique 1kg
10424395 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11985061 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10762505 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211842500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.30€
    43.65€ / 250g
    Économisez 6.65€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7 | 265 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-57-5
Formule moléculaire C6H11FeNO7
Poids moléculaire (g/mol) 265
Numéro MDL MFCD00013099
Clé InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
CID PubChem 118984355
Nom IUPAC azane ; Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; fer(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(III) citrate
Note relative au nom 16.5 to 18.5% Fe
Couleur Marron à marron-jaune
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Merck Index 15, 4044
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1200g/L (20 c). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 265
Pourcentage de pureté 16.5 to 18.5% (Fe)