Learn More
Citrate de fer(III) d’ammonium, 16,5 à 18,5 % Fe, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11985061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11985061 10 kg Récipient en plastique 10kg
10762505 250 g Flacon en plastique 250g
10104700 1 kg Flacon en plastique 1kg
10424395 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11985061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211840100
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7 | 265 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-57-5
Formule moléculaire C6H11FeNO7
Poids moléculaire (g/mol) 265
Numéro MDL MFCD00013099
Clé InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
CID PubChem 118984355
Nom IUPAC azane ; Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; fer(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(III) citrate
Note relative au nom 16.5 to 18.5% Fe
Couleur Marron à marron-jaune
Forme physique Poudre
Quantité 10 kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Merck Index 15, 4044
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1200g/L (20 c). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 265
Pourcentage de pureté 16.5 to 18.5% (Fe)