Learn More
Citrate d’ammonium et de fer(III), 20,5-22,5 %, réactif spécifié pour travaux de laboratoire généraux, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
Récipient à poudre en plastique de 500 g
Spécification
Spécification
| CAS | 1185-57-5 |
| Couleur | Marron |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | C6H8FeNO7 |
| Numéro MDL | 13099 |
| Clé InChI | FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | N.[Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O |
| Nom IUPAC | amine de fer(3+) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 261.98 |
| Afficher plus |