Learn More
Citrate de fer(III) d’ammonium , marron, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463504 250 g 250g
11453504 1000 g 1000g
11473504 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463504 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11199.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7+3 | 264.999 g/mol
Ammonium iron(III) citrate, brown is used in medicine, in making blueprints, and as a feed additive. It is also used as an iron supplement and food enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate de fer(III) ammoniacal marron est utilisé en médecine dans la fabrication de papier carbone et comme additif dans l’alimentation animale. Il est également utilisé comme complément alimentaire en fer et exhausteur de goût.
Solubilité
Soluble dans l’eau.1200 g/l (20°C)
Remarques
Hygroscopique. Dessécher à température ambiante. Stocker dans l‘obscurité. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-57-5
Formule moléculaire C6H11FeNO7+3
Poids moléculaire (g/mol) 264.999
Numéro MDL MFCD00013099
Clé InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
CID PubChem 118984355
Nom IUPAC azane ; Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; fer(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron (III) citrate
Couleur Marron
Quantité 250 g
Odeur Weak
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,4017
Informations sur la solubilité Soluble in water.1200g/L (20°C)