Learn More
Ammonium Iron(III) Citrate, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit 15657870 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15657870 500 g Flacon poly 500g
15647870 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15657870 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur F5879500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Reagent Grade, powder
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1185-57-5
Formule moléculaire C6H11FeNO7+3
Poids moléculaire (g/mol) 264.999
Clé InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
CID PubChem 118984355
Nom IUPAC azane ; Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; fer(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(III) citrate
Couleur Green
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3
Conditionnement Flacon poly