Learn More
Oxalate d'ammonium et de fer(III) trihydraté, 98 %, pur
Code produit 10812441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10812441 1 kg Flacon en verre -
10214591 50 g Flacon en verre 50g
10301580 5 kg Bouteille en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10812441 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335100010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 13268-42-3 | C6H18FeN3O15 | 428,06 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13268-42-3
Formule moléculaire C6H18FeN3O15
Poids moléculaire (g/mol) 428.06
Numéro MDL MFCD00150137
Clé InChI ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Ammonium ferric oxalate
Nom IUPAC triammonium hexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.4⁵.4⁵]tridécane-5,5,5-tris(ylium) trihydraté
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Couleur Vert
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire (NH4)3Fe(C2O4)3·3H2O
Merck Index 10,533
Poids de la formule 428.07
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement