Learn More
Oxalate de fer(III) d’ammonium trihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449377 100 g 100g
11459377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21411.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13268-42-3 | C6H18FeN3O15 | 428.06 g/mol
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate is used in the preparation of Langmuir-Blodgett magnetic thin films. It is also involved in the production of blueprint paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxalate de fer(III) ammoniacal trihydraté est utilisé dans la préparation de films minces magnétiques Langmuir-Blodgett. Il intervient également dans la production de papier carbone.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13268-42-3
Formule moléculaire C6H18FeN3O15
Poids moléculaire (g/mol) 428.06
Numéro MDL MFCD00150137
Clé InChI ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Ferric ammonium oxalate; Iron(III) ammonium oxalate
Nom IUPAC triammonium hexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.4⁵.4⁵]tridecane-5,5,5-tris(ylium) trihydrate
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 1.78
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,517
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 428.07 (374.02 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..