Learn More
Sulfate de fer(III) d’ammonium dodécahydraté, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11443137
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
Code produit. 11443137
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16105.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7783-83-7 | FeH28NO20S2 | 482.176 g/mol
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate is a reagent that is used as a mordant in dyeing and textile printing. It is also utilized in analytical chemistry as an iron standard. In biochemistry, ammonium ferric sulfate is used as a catalyst for the generation of free radicals. Increased xanthine oxidase and xanthine oxidoreductase activity in cultured rat cells has been demonstrated in the presence of ammonium ferric sulfate. It may be used as an iron source to restore enzymatic activity in apoenzymes, such as for soybean lipoxygenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de fer(III) ammoniacal dodécahydraté est un réactif utilisé comme mordant dans la teinture et l’impression textile. Il est également utilisé en chimie analytique comme étalon de fer. En biochimie, le sulfate ferrique d’ammonium est utilisé comme catalyseur pour la génération de radicaux libres. L’augmentation de l’activité de la xanthine oxydase et de la xanthine oxydoréductase dans les cellules de rat en culture a été démontrée en présence de sulfate ferrique d’ammonium. Il peut être utilisé comme source de fer pour restaurer l’activité enzymatique dans les apoenzymes, comme pour la lipoxygénase de soja.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1240 mg/ml à 25°C) et 1 % (v/v) de HCl aqueux (100 mg/ml). Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-83-7
Formule moléculaire FeH28NO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 482.176
Numéro MDL MFCD00150004
Clé InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
CID PubChem 197097
Nom IUPAC disulfate d’azanium de fer(3+) dodécahydraté
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Point de fusion 39°C to 41°C
Quantité 500 g
Formule linéaire NH4Fe(SO4)2·12H2O
Merck Index 14,521
Informations sur la solubilité Soluble in water (1240mg/ml at 25°C) and 1% (v/v) aqueous HCl (100mg/ml). Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 482.18 (266.00 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Densité 1.71
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Iron(III) ammonium sulfate dodecahydrate