Learn More
Ammonium Iron(Iii) Sulfate Dodecahydrate, 99%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Iron(Iii) Sulfate Dodecahydrate |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | NH4Fe(SO4)2 · 12H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 482.19g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Qualité | Réactif ACS |
| Conditionnement | Flacon poly |