Learn More
Sulfate de fer(II) ammoniacal dodécahydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10331054 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10331054 50 g Flacon en plastique 50g
10791224 100 g Flacon en plastique 100g
10124740 500 g Flacon en plastique 500g
10584274 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10331054 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205880500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.65€
    20.65€ / 50g
    Économisez 4.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7783-83-7 | H4FeNO8S2·12H2O | 482.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-83-7
Formule moléculaire H4FeNO8S2·12H2O
Poids moléculaire (g/mol) 482.19
Numéro MDL MFCD00150004
Clé InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
CID PubChem 197097
Nom IUPAC disulfate d’azanium de fer(3+) dodécahydraté
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Spécification
Point d’ébullition 230.0°C
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Point de fusion 39.0°C to 41.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Gris-violet
Forme physique Cristaux adhérants ou poudre
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.71
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Densité 1.7100g/mL
Formule linéaire (NH4)Fe(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 515
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1240g/L water (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 482.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) ammonium sulfate dodecahydrate