Learn More
Sulfate de fer(III) ammoniacal dodécahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10569180 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10569180 500 g 500g
10151800 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10569180 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/4760/53
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
H4FeNO8S2.12H2O, numéro CAS-7783-83-7, 500 g, 230°C, violet, 482,19 g/mol, 39°C, 150004, pot de poudre en plastique, 2,5, solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-83-7
Formule moléculaire FeH28NO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 482.18
Numéro MDL 150004
Clé InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC Disulfate de fer(3+) ammoniacal dodécahydraté
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 230 °C
Point de fusion 39 °C
Couleur Violet
pH 2.5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 482,19g/mol