Learn More
Sulfate d’ammonium de fer(III) dodécahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0-102,0 %, cristallin, légèrement violet, Solstice
Code produit 15623230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
50 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15623230 500 g 500g
15613230 2.5 kg 2.50kg
15633230 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15623230 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31111500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.00€
    51.52€ / 500g
    Économisez 5.48€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0 à 102,0 %, cristallin, légèrement violet
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-83-7
Formule moléculaire FeH28NO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 482.176
Clé InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
CID PubChem 197097
Nom IUPAC disulfate d’azanium de fer(3+) dodécahydraté
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Iron(Iii) Sulfate Dodecahydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Couleur Violet
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Formule linéaire NH4Fe(SO4)2 · 12H2O
Numéro MDL MFCD00150004
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité En fonction de l’eau, 10 g/dL
Poids de la formule 482,19g/mol
Pourcentage de pureté 99 à 102 %
Qualité ACS/certifié pur