Learn More
Sulfate d’ammonium de fer(III) dodécahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0-102,0 %, cristallin, légèrement violet, Solstice
Code produit 15633230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
50 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15633230 50 kg 50kg
15623230 500 g 500g
15613230 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15633230 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3111150KG
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0 à 102,0 %, cristallin, légèrement violet
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-83-7
Formule moléculaire FeH28NO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 482.176
Clé InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
CID PubChem 197097
Nom IUPAC disulfate d’azanium de fer(3+) dodécahydraté
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Point de fusion 39 °C à 41 °C (littérature)
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-102.0%, cristalline, légèrement violette
Couleur Violet
% max. CAS 100.0000%
Forme physique forme cristalline
Quantité 50 kg
Plage de pourcentage du dosage 99,0 à 102,0%
Formule linéaire Na4P2O7 · 10H2O
Numéro MDL MFCD00149200
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité En fonction de l’eau, 10 g/dL
Poids de la formule 482.19
Pourcentage de pureté 99,0 à 102,0 %
Qualité Réactif ACS / réactif ISO / réactif Ph.Eur.
Conditionnement Boîte en carton
Densité 1.73 g/cm3