Learn More
Sulfate de fer(III) d’ammonium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10559180 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10559180 1 kg 1kg
10345310 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10559180 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/4720/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7783-83-7
Formule moléculaire FeH28NO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 482.18
Numéro MDL 150004
Clé InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC Disulfate de fer(3+) ammoniacal dodécahydraté
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 230°C
Point de fusion 39°C
Couleur Violet
pH 2.5
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 482.19g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique