Learn More
Solution sulfate d’ammonium fer(III) volumetrique, 0,1 M (NH4)Fe(SO4)2, Solstice
Code produit 15694120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15694120 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15694120 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 342491L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    143.58€ / 1L
    Économisez 14.42€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Volumétrique, 0,1 M (NH4)Fe(SO4)2
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(III) sulfate solution
CAS 10138-04-2
Quantité 1 L
Numéro MDL MFCD00012019
Numéro UN UN3264
Poids de la formule 266,01g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iron(III) sulfate solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, Ammonium iron bis(sulphate)