Learn More
Phosphate d’ammonium et de magnésium hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468107 100 g 100g
11478107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17497.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 13478-16-5 | H16MgNO10P | 245.404 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Veiller à une ventilation suffisante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13478-16-5
Formule moléculaire H16MgNO10P
Poids moléculaire (g/mol) 245.404
Numéro MDL MFCD00150461
Clé InChI CKMXBZGNNVIXHC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme unii-aw3ejl1462, magnesium ammonium phosphate hexahydrate, acmc-20alsk, magnesium 2+ ion ammonium hexahydrate phosphate, magnesium 2+ ammonium hexahydrate phosphate, 7785-21-9 h3po4-ammonium-magnesium 1:1:1
CID PubChem 10220511
Nom IUPAC azanium ; magnésium ; phosphate ; hexahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Quantité 100 g
Densité 1.711
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 245.41 (137.32 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium magnesium phosphate hexahydrate