Learn More
Métavanadate d’ammonium, réactif ACS, ≥ 99 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15695370 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 15695370
Marque: Honeywell-Fluka 39812850G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7803-55-6
Formule moléculaire H4NO3V
Poids moléculaire (g/mol) 116.98
Numéro MDL MFCD00011430
Clé InChI YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
CID PubChem 516859
Nom IUPAC azanium ;oxydo(dioxydo)vanadium
SMILES N.O[V](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium metavanadate
Point de fusion 200°C
Couleur Jaune
pH 7
Quantité 50 g
Formule linéaire NH4VO3
Numéro UN UN2859
Informations sur la solubilité In water 5.1g/L at 20°C
Poids de la formule 116.98g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5.1g/L
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 2.32g/cu.cm at 25°C