Learn More
Métavanadate d’ammonium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12615077 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 12615077
Marque: Thermo Scientific Acros 447261000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7803-55-6 | H4NO3V | 116.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7803-55-6
Formule moléculaire H4NO3V
Poids moléculaire (g/mol) 116.98
Numéro MDL MFCD00011430
Clé InChI YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
CID PubChem 516859
SMILES N.O[V](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium metavanadate
Point de fusion 200.0°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Solide cristallin ou poudre
Quantité 100 g
Formule linéaire NH4VO3
Merck Index 15,565
Informations sur la solubilité (in Ammonium hydroxide) Passes test
Nom IUPAC azanium ;oxydo(dioxydo)vanadium
Poids de la formule 116.98
Pourcentage de pureté ≥99.0% (Titrimetry other)
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium metavanadate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.